Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 382,00 zł 286,50 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
H2NC6H3(Cl)C(O)C6H4F
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
249.67
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
212-316-8
MDL number:
Assay:
98%
286,50 zł
Cena katalogowa382,00 złZaoszczędź 25%Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
98%
mp
95-98 °C (lit.)
functional group
chloro, fluoro, ketone
SMILES string
Nc1ccc(Cl)cc1C(=O)c2ccccc2F
InChI
1S/C13H9ClFNO/c14-8-5-6-12(16)10(7-8)13(17)9-3-1-2-4-11(9)15/h1-7H,16H2
InChI key
GTGMXPIQRQSORU-UHFFFAOYSA-N
Application
2-Amino-5-chloro-2′-fluorobenzophenone is suitable electrophilic coupling reagent for the determination of iron(III) in environmental waters, soils and industrial effluent samples. It may be used in the synthesis of following:
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 98% | description 98% | description 98% | description 98% |
| assay 98% | assay 98% | assay 98% | assay 98% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| mp 95-98 °C (lit.) | mp 78-80 °C (lit.) | mp 87-90 °C (lit.) | mp 219-221 °C (lit.) |
| functional group chloro, ketone, fluoro | functional group ketone | functional group nitro, fluoro, ketone | functional group ketone |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?