Kluczowe dokumenty
M50850
2-Methylimidazole
99%
Synonim(y):
2-Methylglyoxaline
Wybierz wielkość
67,80 zł
Wybierz wielkość
About This Item
67,80 zł
Polecane produkty
ciśnienie pary
<1 mmHg ( 0 °C)
Poziom jakości
Próba
99%
bp
267-268 °C (lit.)
mp
142-143 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cc1ncc[nH]1
InChI
1S/C4H6N2/c1-4-5-2-3-6-4/h2-3H,1H3,(H,5,6)
Klucz InChI
LXBGSDVWAMZHDD-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
- A coordination regulator to fabricate 2D metal-organic framework-5 (MOF-5) nanosheet, which is used as an efficient catalyst for Knoevenagel condensation reaction.
- An alkaline inducer in the synthesis of amorphous FeCoNi ternary hydroxide nanosheets applicable as an active electrocatalyst for oxygen evolution reaction.
- A solvent system in combination with water to synthesize zeolitic imidazolate frameworks-8 (ZIF-8) membrane for the potential application in gas separation.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1C
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Metal-organic frameworks offer high surface area materials for alternative energy applications through simple synthetic strategies.
-
How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
1 answer-
Helpful?
-
-
How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
1 answer-
If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdfHelpful?
-
-
Dear concern, Good day!! I would like to know about the shelf life of product, on which there is no expiry date mentioned on label. example: Name: 2-Methylimidazole 99% Batch no.: 0000019207 Cas no.: 693-98-1 On COA there is no expiry.
1 answer-
This product is not assigned an expiration date or recommended retest date. Products with no expiration date or recommended retest date should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected. These products are also subject to a one year warranty from the date of shipment. For more information you may access the "Product Dating Information" document under "ADDITIONAL USEFUL DOCUMENTS ABOUT OUR PRODUCTS" at the bottom of the Quality Services page with this link: https://www.sigmaaldrich.com/life-science/quality-and-regulatory-management/quality-services.