Przejdź do
336092
1-Methylimidazole
≥99%, liquid, purified by redistillation
greener alternative
Bardziej ekologiczna alternatywa
Synonim(y):
N-Methylimidazole, MeIm
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
352,00 zł
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1700,00 zł
2 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3250,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3C3H3N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
82.10
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
210-484-7
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
105197
Assay:
≥99%
Form:
liquid
352,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
1-Methylimidazole, ≥99%, purified by redistillation
vapor pressure
0.4 mmHg ( 20 °C)
Quality Segment
assay
≥99%
form
liquid
autoignition temp.
977 °F
purified by
redistillation
expl. lim.
15.7 %
greener alternative product characteristics
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
impurities
≤19 ppm Triazine, <0.005% water
refractive index
n20/D 1.495 (lit.)
bp
198 °C (lit.)
mp
−6 °C (lit.)
density
1.03 g/mL at 25 °C (lit.), 1.034-1.036 g/mL
greener alternative category
SMILES string
Cn1ccnc1
InChI
1S/C4H6N2/c1-6-3-2-5-4-6/h2-4H,1H3
InChI key
MCTWTZJPVLRJOU-UHFFFAOYSA-N
General description
1-Methylimidazole is an N-donor ligand generally used in the preparation of coordinate complexes.
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of the 12 Principles of Green Chemistry. This product has been enhanced for catalysis. Find details here.
Application
1-Methylimidazole may be used as a starting material to synthesize:
  • 1-(2-hydroxypropyl)-3-methylimidazolium salts used as ionic liquids
  • 1,3-dimethylimidazoyl-2-ylidene borane, a stable and easy to handle N-heterocyclic carbene borane
  • It can act both as a catalyst and a solvent in the synthesis of aldononitrile acetates from aldoses.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
M50850330205136131
description
≥99%, purified by redistillation
description
99%
description
98%
description
97%
assay
≥99%
assay
99%
assay
98%
assay
97%
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
bp
198 °C (lit.)
bp
267-268 °C (lit.)
bp
82-85 °C/11 mmHg (lit.)
bp
204 °C (lit.)
refractive index
n20/D 1.495 (lit.)
refractive index
-
refractive index
n20/D 1.511 (lit.)
refractive index
-
form
liquid
form
-
form
liquid
form
solid
mp
−6 °C (lit.)
mp
142-143 °C (lit.)
mp
-
mp
37-39 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-Methylimidazole
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Temperatura zapłonu (°F)
197.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
92 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
616-47-7
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-only review