Kluczowe dokumenty
510556
2,2′-Bipyrimidine
95%
Synonim(y):
2,2′-Dipyrimidyl
Wybierz wielkość
1150,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
1150,00 zł
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
95%
Formularz
solid
mp
112-116 °C (lit.)
ciąg SMILES
c1cnc(nc1)-c2ncccn2
InChI
1S/C8H6N4/c1-3-9-7(10-4-1)8-11-5-2-6-12-8/h1-6H
Klucz InChI
HKOAFLAGUQUJQG-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?