Merck
736589
Sigma-Aldrich
2,6-Bis(di-tert-butylphosphinomethyl)pyridine
Synonim(y):
2,6-bis(di-t-butylofosfinometylo)pirydyna
Wybierz wielkość
250 MG
501,00 zł
1 G
1630,00 zł
501,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
250 MG
501,00 zł
1 G
1630,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C23H43NP2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
395.54
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
501,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
solid
przydatność reakcji
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
mp
116-119 °C
grupa funkcyjna
phosphine
ciąg SMILES
CC(C)(C)P(Cc1cccc(CP(C(C)(C)C)C(C)(C)C)n1)C(C)(C)C
InChI
1S/C23H43NP2/c1-20(2,3)25(21(4,5)6)16-18-14-13-15-19(24-18)17-26(22(7,8)9)23(10,11)12/h13-15H,16-17H2,1-12H3
Klucz InChI
NJQAVBPPWNSBBC-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3 - Water-react 3
Organy docelowe
Respiratory system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
154.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
67.8 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)