Przejdź do
B43205
2,2′-Bis(4,5-dimethylimidazole)
technical grade
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
256,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H14N4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
190.24
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352005
EC Number:
273-955-6
MDL number:
Form:
powder
256,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
technical grade
Quality Segment
form
powder
mp
>300 °C (lit.)
SMILES string
Cc1nc([nH]c1C)-c2nc(C)c(C)[nH]2
InChI
1S/C10H14N4/c1-5-6(2)12-9(11-5)10-13-7(3)8(4)14-10/h1-4H3,(H,11,12)(H,13,14)
InChI key
YDDBHCXOIBPIFS-UHFFFAOYSA-N
Other Notes
Contains 4,5-dimethyl-2,2′-biimidazole
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
6760049673876854
description
technical grade
description
97%
description
≥95.0% (H-NMR)
description
≥97.0% (H-NMR)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
form
powder
form
solid
form
crystals
form
crystals
mp
>300 °C (lit.)
mp
190-194 °C
mp
-
mp
-
grade
technical grade
grade
-
grade
-
grade
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)