Merck
155101
Sigma-Aldrich
2-(2-Pyridyl)benzimidazole
97%
Wybierz wielkość
5 G
428,00 zł
428,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
428,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H9N3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
195.22
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
eCl@ss:
32151902
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
428,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
solid
mp
218-220 °C (lit.)
ciąg SMILES
c1ccc(nc1)-c2nc3ccccc3[nH]2
InChI
1S/C12H9N3/c1-2-6-10-9(5-1)14-12(15-10)11-7-3-4-8-13-11/h1-8H,(H,14,15)
Klucz InChI
YNFBMDWHEHETJW-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
2-(2-Pyridyl)benzimidazole was used as a chelating fluorescent ligand in the synthesis of cobalt(II) complex[1]. It was also used in the preparation of (H(2)L(1))(2)[Ru(III)Cl(4)(CH(3)CN)(2)](2)[Ru(IV)Cl(4)(CH(3)CN)(2)]·2Cl·6H(2)O complex[2].
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Agnieszka Jabłońska-Wawrzycka et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 42(17), 6092-6101 (2013-02-06)
The reactions of a mother solution of RuCl(3) with benzimidazole derivatives 2-(2'-pyridyl)benzimidazole (2,2'-PyBIm, L(1)) and 2-hydroxymethylbenzimidazole (2-CH(2)OHBIm, L(2)) yielded three novel ruthenium complexes: (H(2)L(1))(2)[Ru(III)Cl(4)(CH(3)CN)(2)](2)[Ru(IV)Cl(4)(CH(3)CN)(2)]·2Cl·6H(2)O (1), mer-[Ru(III)Cl(3)L(1)(CH(3)CN)]·L(1)·3H(2)O (2), and (HL(2))(4)[Ru(IV)Cl(6)]·2Cl·4H(2)O (3). The isolated compounds were characterised by elemental analyses, UV-Vis and
Sudipta Das et al.
Organic & biomolecular chemistry, 9(20), 7097-7104 (2011-08-27)
A weakly fluorescent cobalt(II) complex is synthesized using 2-(2-pyridyl)-benzimidazole (PBI) as a chelating fluorescent ligand and characterized by single crystal X-ray structure. This complex serves as an efficient fluorescent probe for trace level determination of aspartic acid (AspA) and glutamic