Merck
364681
Sigma-Aldrich
2-(Trimethylsilyl)ethanethiol
95%
Synonim(y):
(2-Mercaptoethyl)trimethylsilane, BEST
Wybierz wielkość
1 G
1190,00 zł
1190,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
1190,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)3SiCH2CH2SH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
134.32
Beilstein:
1732126
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
1190,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
95%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.454 (lit.)
bp
144-146 °C (lit.)
62-63 °C/43 mmHg (lit.)
gęstość
0.839 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
thiol
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
C[Si](C)(C)CCS
InChI
1S/C5H14SSi/c1-7(2,3)5-4-6/h6H,4-5H2,1-3H3
Klucz InChI
BCOLNMGFOWHFNI-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
2-(trimetylosililo)etanotiol może być stosowany jako:
  • Inicjator w polimeryzacji z otwarciem pierścienia N-karboksyanhybrydu γ-benzylo-L-glutaminianu.[1]
  • Źródło siarki do przygotowania tionukleozydów i odpowiadających im disulfidów metylowych.[2]
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
120.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
49 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
The 2-(trimethylsilyl) ethyl sulfur group in synthesis.
Chambert S, et al.
Synthesis, 16, 2319-2334 (2002)
Annika Karch et al.
Journal of clinical epidemiology, 78, 73-82 (2016-04-25)
To investigate how choice of gold standard biases estimates of sensitivity and specificity in studies reassessing the diagnostic accuracy of biomarkers that are already part of a lifetime composite gold standard (CGS). We performed a simulation study based on the
Ana Karen López-Contreras et al.
Antioxidants (Basel, Switzerland), 9(9) (2020-09-24)
Diabetic retinopathy is one of the leading causes of visual impairment and morbidity worldwide, being the number one cause of blindness in people between 27 and 75 years old. It is estimated that ~191 million people will be diagnosed with
Michelle A Gordy et al.
Environmental health : a global access science source, 17(1), 73-73 (2018-10-26)
Cercarial dermatitis, colloquially "swimmer's itch", is a rash contracted in natural bodies of water, when people are exposed to skin-penetrating, larval flatworm parasites of the family Schistosomatidae, that emerge from aquatic snails. Swimmer's itch is a globally-distributed, allergic condition, of
Chi Zhang et al.
Molecular biology and evolution, 35(2), 504-517 (2017-12-09)
Reticulate species evolution, such as hybridization or introgression, is relatively common in nature. In the presence of reticulation, species relationships can be captured by a rooted phylogenetic network, and orthologous gene evolution can be modeled as bifurcating gene trees embedded
Questions
  1. 해당 물질의 증기압이 약 20도 정도에서 얼마일가요?
    1 answer
    1. No data is available that characterizes the vapor pressure of this compound at or near 20 °C.