Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 613,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3SS(CH3)2BF4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
196.04
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3572194
Assay:
97%
613,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
97%
mp
89-92 °C (lit.)
storage temp.
−20°C
SMILES string
CS[S+](C)C.F[B-](F)(F)F
InChI
1S/C3H9S2.BF4/c1-4-5(2)3;2-1(3,4)5/h1-3H3;/q+1;-1
InChI key
LUOOXKXNWLQGLY-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 97% | description ≥97% | description 97% | description 97% |
| assay 97% | assay ≥97% | assay 97% | assay 97% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| mp 89-92 °C (lit.) | mp 230 °C | mp ≥300 °C (lit.) | mp - |
| storage temp. −20°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. - |
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?