Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 560,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(C6H5)3SiSH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
292.47
UNSPSC Code:
12352103
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2941369
560,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
98%
mp
101-104 °C (lit.)
functional group
silyl
SMILES string
S[Si](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C18H16SSi/c19-20(16-10-4-1-5-11-16,17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18/h1-15,19H
InChI key
MQDRKELSDPESDZ-UHFFFAOYSA-N
General description
Triphenylsilanethiol, also known as triphenylsilyl mercaptan, is an organosilicon compound that is commonly used as a reagent in organic synthesis. It can be used as a reagent for palladium-catalyzed cross-coupling reactions, such as the Stille coupling and the Sonogashira coupling reactions.
Application
Triphenylsilanethiol can be used as:
- A reactant to synthesis β-hydroxymercaptans or β-dihydroxysulfides by ring opening of epoxides.
- An additive in the selective C–H bond functionalization of widely available trialkylamine scaffolds.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 98% | description 97% | description 97% | description 95% |
| assay 98% | assay 97% | assay 97% | assay 95% |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| mp 101-104 °C (lit.) | mp - | mp - | mp - |
| functional group silyl | functional group silyl | functional group silyl | functional group - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?