Merck
465178
Sigma-Aldrich
2,2′-(Ethylenedioxy)diethanethiol
95%
Synonim(y):
1,2-Bis(2-mercaptoethoxy)ethane, 3,6-Dioxa-1,8-octane-dithiol
Wybierz wielkość
100 ML
258,00 zł
500 ML
971,00 zł
258,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 ML
258,00 zł
500 ML
971,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
HSCH2CH2OCH2CH2OCH2CH2SH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
182.30
Beilstein:
1901671
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
258,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
95%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.509 (lit.)
bp
225 °C (lit.)
gęstość
1.12 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
SCCOCCOCCS
InChI
1S/C6H14O2S2/c9-5-3-7-1-2-8-4-6-10/h9-10H,1-6H2
Klucz InChI
HCZMHWVFVZAHCR-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
2,2′-(Ethylenedioxy)diethanethiol (EDT) is a dithiol based cross-linker that can be used for thiolene photopolymerization and to obtain crosslinked polymeric films.[1][2]
3,6-dioxa-1,8-octanedithiol is non volatile in nature.
Zastosowanie
3,6-dioxa-1,8-octanedithiol (DODT) was used for cleaving peptides in the study to develop synthetic peptide serology to treat chronic chagas disease.[3] DODT may be used to develop non-malodorous scavenger in Fmoc-based peptide synthesis.[4]
EDT can be crosslinked with unsaturated olive oil to form a photoinduced eco-friendly film through renewable sources.[2] It can be used in the synthesis of bioanode for the fabrication of a biofuel cell (BFC) for glucose sensing application.[5] It may also be used for other applications such as improving the optical properties of gold nanoclusters (AuNCs)[6] and the development of bio-mediated synthetic polyester.[7]
Piktogramy
Skull and crossbonesEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
285.8 °F
Temperatura zapłonu (°C)
141 °C
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Renewable Photopolymer Films Derived From Low-Grade Lampante and Pomace Olive Oils.
Khaled B, et al.
European Journal of Lipid Science and Technology, 119(12), 1700003-1700003 (2017)
Coupling of an enzymatic biofuel cell to an electrochemical cell for self-powered glucose sensing with optical readout.
Pinyou P, et al.
Bioelectrochemistry, 106(12), 22-27 (2015)
A Teixeira et al.
Protein and peptide letters, 9(5), 379-385 (2002-10-09)
We have synthesized a random group of peptides and performed cleavages using various cleavage cocktails including 3,6-dioxa-1,8-octanedithiol (DODT). Purity of the peptides was compared to that obtained with standard protocols for cleavage using RP-HPLC and Maldi-Tof mass spectrometry. We show
Crosslinkable polyesters based on monomers derived from renewable lignin.
Zhang J, et al.
Royal Society of Chemistry Advances, 6(14), 11848-11854 (2016)
Insights into the effect of surface ligands on the optical properties of thiolated Au 25 nanoclusters.
Yuan X, et al.
Chemical Communications (Cambridge, England), 52(30), 5234-5237 (2016)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?