Merck
331309
Sigma-Aldrich
Yttrium(III) nitrate tetrahydrate
99.99% trace metals basis
Synonim(y):
Tetrahydrat azotanu itru, Tetrahydrat trinitratu itru, Tetrahydrat trinitronianu itru(3+)
Wybierz wielkość
10 G
690,00 zł
100 G
1790,00 zł
690,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 G
690,00 zł
100 G
1790,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
Y(NO3)3 · 4H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
346.98
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
690,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
99.99% trace metals basis
Formularz
powder and chunks
zanieczyszczenia
≤150.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
gęstość
2.68 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Y+3].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/3NO3.4H2O.Y/c3*2-1(3)4;;;;;/h;;;4*1H2;/q3*-1;;;;;+3
Klucz InChI
XRKAJAPEZSHSLG-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Source of yttrium used to make yttrium-based surfactant mesophases which are promising as adsorbing agents as well as for optically functional species.[1]
Piktogramy
Flame over circleExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Mitsunori Yada et al.
Inorganic chemistry, 37(25), 6470-6475 (2001-10-24)
The layered and hexagonal yttrium-based surfactant mesophases templated by anionic surfactant (C(n)()H(2)(n)()(+1)OSO(3)(-) and C(n)()H(2)(n)()(+1)SO(3)(-)) assemblies were synthesized by the homogeneous precipitation method using urea. The layered mesophase is formed of a layered but curving or bending microstructure and transformed into
Produkty
Three approaches generate white light, including LED-based down-conversion for broader applications.
Trzy podejścia generują białe światło, w tym konwersję w dół opartą na diodach LED do szerszych zastosowań.