Merck
326046
Sigma-Aldrich
Yttrium(III) acetate hydrate
99.9% metals basis
Synonim(y):
Trójoctan itru
Wybierz wielkość
50 G
393,00 zł
250 G
1410,00 zł
393,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
50 G
393,00 zł
250 G
1410,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3CO2)3Y · xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
266.04 (anhydrous basis)
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
393,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
99.9% metals basis
Formularz
powder
przydatność reakcji
core: yttrium
reagent type: catalyst
ciąg SMILES
O.CC(=O)O[Y](OC(C)=O)OC(C)=O
InChI
1S/3C2H4O2.H2O.Y/c3*1-2(3)4;;/h3*1H3,(H,3,4);1H2;/q;;;;+3/p-3
Klucz InChI
JRKVGRAQLBXGQB-UHFFFAOYSA-K
Zastosowanie
  • Badania optyczne tlenku itru domieszkowanego cynkiem otrzymanego prostymi metodami: W pracy zbadano właściwości optyczne tlenku itru domieszkowanego cynkiem, wykorzystując w procesie syntezy hydrat octanu itru. (Bhavani, Ganesan, 2015).
  • Rozkład termiczny propionianu itru: folia i proszek: W artykule szczegółowo opisano zachowanie propionianu itru podczas rozkładu termicznego, związku pokrewnego octanowi itru, zapewniając wgląd w mechanizmy rozkładu i stabilność termiczną. (Rasi et al., 2018).
  • In Situ Ternary Adduct Formation of Yttrium Polyaminocarboxylates Leads to Small Molecule Capture and Activation: Badania te badają tworzenie trójskładnikowych adduktów z kompleksami itru, przy użyciu octanu i innych ligandów, wykazując potencjalne zastosowania w aktywacji małych cząsteczek. (Tickner et al., 2022).
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Daifeng Li et al.
Advanced science (Weinheim, Baden-Wurttemberg, Germany), 6(23), 1902042-1902042 (2019-12-14)
Recently, various second near-infrared window (NIR-II, 1000-1700 nm) fluorophores have been synthesized for in vivo imaging with nonradiation, high resolution, and low autofluorescence. However, most of the NIR-II fluorophores, especially inorganic nanoprobes, are mainly retained in the reticuloendothelial system (RES)
Qianqian Su et al.
Frontiers in chemistry, 8, 836-836 (2020-10-24)
Lanthanide-based upconversion nanoparticles can convert low-energy excitation to high-energy emission. The self-assembled upconversion nanoparticles with unique structures have considerable promise in sensors and optical devices due to intriguing properties. However, the assembly of isotropic nanocrystals into anisotropic structures is a
Wei Kong et al.
Inorganic chemistry, 56(2), 872-877 (2017-01-06)
Lanthanide-doped upconversion nanoparticles with a suitable surface coating are appealing for biomedical applications. Because high-quality upconversion nanoparticles are typically prepared in an organic solvent and passivated by hydrophobic oleate ligands, a convenient and reliable method for the surface modification of
Xiao Wu et al.
ACS applied materials & interfaces, 11(1), 385-393 (2018-12-18)
The efficacy of dynamic therapy for solid tumors suffers daunting challenges induced by tumor hypoxia. Herein, we report a biocompatible nanosystem containing Fe(OH)3-modified upconversion nanoparticles (UCNPs) for promoting synergetic chemo- and photodynamic therapy with the modulation of tumor hypoxia. In
Shihua Li et al.
ACS nano, 13(2), 2103-2113 (2019-01-16)
The exploitation of gas therapy platforms holds great promise as a "green" approach for selective cancer therapy, however, it is often associated with some challenges, such as uncontrolled or insufficient gas generation and unclear therapeutic mechanisms. In this work, a
Produkty
Three approaches generate white light, including LED-based down-conversion for broader applications.
Trzy podejścia generują białe światło, w tym konwersję w dół opartą na diodach LED do szerszych zastosowań.