Merck
464317
Sigma-Aldrich
Yttrium(III) chloride hexahydrate
99.99% trace metals basis
Synonim(y):
Yttrium trichloride hexahydrate
Wybierz wielkość
25 G
506,00 zł
100 G
1740,00 zł
506,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 G
506,00 zł
100 G
1740,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
YCl3 · 6H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
303.36
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
506,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
99.99% trace metals basis
Formularz
powder
zanieczyszczenia
≤150.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
mp
100 °C (dec.) (lit.)
gęstość
2.18 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].Cl[Y](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.6H2O.Y/h3*1H;6*1H2;/q;;;;;;;;;+3/p-3
Klucz InChI
IINACGXCEZNYTF-UHFFFAOYSA-K
Zastosowanie
Yttrium(III) chloride hexahydrate can be used:
  • As a precursor to synthesize Y2O3–MgO nanocomposites via sol-gel processing.[1]
  • To prepare finely dispersed yttrium-aluminum garnet (YAG) powder for laser ceramics.
  • As an additive to enhance the catalytic performance of activated carbon-supported Au catalyst (Au/AC).[2]
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1B
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Yttrium chloride-modified Au/AC catalysts for acetylene hydrochlorination with improved activity and stability
Jinhuo Ke, et al.},
Journal of Rare Earths, 35, 1083-1091 (2017)
Sayed M Saleh et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 229, 117971-117971 (2020-01-19)
We present a new ratiometric and colorimetric optical sensor film for detection one of the most prevalent pesticide metribuzin. The detection proceeds within the low concentration range between 0 and 1.5 μM. The optical film is based on (a) near infrared
The influence of oxygen vacancy on the optical transmission of an yttria?magnesia nanocomposite
DongTao Jiang and Amiya K. Mukherjee
Scr. Mater., 64, 1095-1097 (2011)
Libing Fu et al.
Nanoscale, 9(36), 13683-13692 (2017-09-07)
There is considerable interest in developing diagnostic nanotools for early detection and delivery of various therapeutic agents for treatment of neurodegenerative diseases. However, a key challenge remains in the selection of suitable surfaces to overcome the nano-bio interface issue, namely
Simone De Camillis et al.
Nanoscale, 12(39), 20347-20355 (2020-10-03)
Upconversion nanoparticles (UCNPs) exhibit unique optical properties such as photo-emission stability, large anti-Stokes shift, and long excited-state lifetimes, allowing significant advances in a broad range of applications from biomedical sensing to super-resolution microscopy. In recent years, progress on nanoparticle synthesis
Produkty
Rare earth elements are vital in everyday life worldwide: catalysts in cars, colors in screens, magnets in electronics. Essential for modern living.