Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 657,00 zł |
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1880,00 zł |
Informacje o tej pozycji
657,00 zł
Quality Segment
assay
99.9% trace metals basis
form
crystals and lumps
reaction suitability
core: erbium, reagent type: catalyst
impurities
≤1500.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
SMILES string
O.O.O.O.O.[Er+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/Er.3NO3.5H2O/c;3*2-1(3)4;;;;;/h;;;;5*1H2/q+3;3*-1;;;;;
InChI key
LWHHUEHWVBVASY-UHFFFAOYSA-N
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 99.9% trace metals basis | description 99.999% trace metals basis | description 99.9% trace metals basis | description 99.9% trace metals basis |
| form crystals and lumps | form crystals and lumps | form crystals and lumps | form crystals and lumps |
| assay 99.9% trace metals basis | assay 99.999% trace metals basis | assay 99.9% trace metals basis | assay 99.9% trace metals basis |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| impurities ≤1500.0 ppm Trace Rare Earth Analysis | impurities ≤20.0 ppm Trace Rare Earth Analysis | impurities ≤1500.0 ppm Trace Rare Earth Analysis | impurities ≤1500.0 ppm Trace Rare Earth Analysis |
| reaction suitability core: erbium | reaction suitability reagent type: catalyst, core: terbium | reaction suitability reagent type: catalyst, core: europium | reaction suitability reagent type: catalyst, core: ytterbium |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
5.1B - Oxidizing hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?