Merck
204919
Sigma-Aldrich
Yttrium(III) chloride hexahydrate
99.999% trace metals basis
Synonim(y):
Yttrium trichloride hexahydrate
Wybierz wielkość
10 G
781,00 zł
50 G
2750,00 zł
781,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 G
781,00 zł
50 G
2750,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
YCl3 · 6H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
303.36
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
781,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
99.999% trace metals basis
Formularz
solid
zanieczyszczenia
≤15.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
mp
100 °C (dec.) (lit.)
gęstość
2.18 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].Cl[Y](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.6H2O.Y/h3*1H;6*1H2;/q;;;;;;;;;+3/p-3
Klucz InChI
IINACGXCEZNYTF-UHFFFAOYSA-K
Powiązane kategorie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1B
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Acceleration of the substitution of silanes with Grignard reagents by using either LiCl or YCl3/MeLi.
Naoki Hirone et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 49(42), 7762-7764 (2010-09-08)
F Zhang et al.
Physical review letters, 101(14), 148101-148101 (2008-10-15)
Negatively charged globular proteins in solution undergo a condensation upon adding trivalent counterions between two critical concentrations C and C, C <C. This reentrant condensation behavior above C is caused by short-ranged electrostatic interactions between multivalent cations and acidic residues
S Hirano et al.
Toxicology and applied pharmacology, 121(2), 224-232 (1993-08-01)
Although radioactive yttrium (Y) has been used for medical treatment, little attention has been directed toward the toxicity of Y. We report time-course and dose-related changes in tissue distribution, subcellular localization, clearance, and acute toxicity of iv-injected yttrium chloride (YCl3)
K Marubashi et al.
Toxicology letters, 99(1), 43-51 (1998-11-04)
We investigated pulmonary clearance of yttrium (Y) and acute lung injury following intratracheal instillation (i.t.) of yttrium chloride (YCl3) in saline- or YCl3-pretreated rats (30 days before the second challenge). About 67% of the initial dose of Y remained in
Hongguang Liu et al.
PloS one, 5(3), e9470-e9470 (2010-03-09)
Optical imaging (OI) techniques such as bioluminescence and fluorescence imaging have been widely used to track diseases in a non-invasive manner within living subjects. These techniques generally require bioluminescent and fluorescent probes. Here we demonstrate the feasibility of using radioactive
Produkty
Rare earth elements are vital in everyday life worldwide: catalysts in cars, colors in screens, magnets in electronics. Essential for modern living.