Merck
217220
Sigma-Aldrich
Ytterbium(III) nitrate pentahydrate
99.999%
Synonim(y):
Pięciowodzian trinitratu iterbu(+3)
Wybierz wielkość
5 G
730,00 zł
25 G
2370,00 zł
730,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
730,00 zł
25 G
2370,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
Yb(NO3)3 · 5H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
449.13
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
730,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
for analytical purposes
Próba
99.999%
Formularz
crystals, granules or chunks
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: ytterbium
zanieczyszczenia
≤15.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
ciąg SMILES
O.O.O.O.O.[Yb+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/3NO3.5H2O.Yb/c3*2-1(3)4;;;;;;/h;;;5*1H2;/q3*-1;;;;;;+3
Klucz InChI
XIOPWXFTXDPBEY-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Ytterbium(III) nitrate pentahydrate is a white hygroscopic salt. It is soluble in water and ethanol. It is widely used for the synthesis of ceramics.
Zastosowanie
Ytterbium(III) nitrate pentahydrate can be used:
  • As a precursor to prepare Tb3+–Yb3+ co-doped CaF2 phosphors prepared by combustion synthesis.[1]
  • As a dopant to synthesize Cs2AgInCl6 double perovskite with optical functionality in the NIR(near infrared) window.[2]
It forms superhydrophobic ceramic coating by using Solution Precursor Plasma Spray.[3]
Piktogramy
Flame over circleExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Photon up-conversion production in Tb3+?Yb3+ co-doped CaF2 phosphors prepared by combustion synthesis
Nikifor Rakov, et al.
Materials Research Bulletin, 74, 103-108 (2016)
Superhydrophobic ceramic coatings by solution precursor plasma spray
Yuxuan Cai, et al.
Scientific Reports, 6, 24670-24670 (2016)
Synthesis and Near-Infrared Emission of Yb-Doped Cs2AgInCl6 Double Perovskite Microcrystals and Nanocrystals
Yogesh Mahor, et al.
The Journal of Physical Chemistry C, 123, 15787-15793 (2019)
Produkty
Lanthanide ions in spectral conversion enhance solar cell efficiency via photon conversion.
Rare earth elements are vital in everyday life worldwide: catalysts in cars, colors in screens, magnets in electronics. Essential for modern living.