Merck
298158
Sigma-Aldrich
Dysprosium(III) nitrate hydrate
99.9% trace metals basis
Synonim(y):
Wodzian trinitratu dysprozu
Wybierz wielkość
25 G
486,00 zł
100 G
1270,00 zł
486,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 G
486,00 zł
100 G
1270,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
Dy(NO3)3·xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
348.51 (anhydrous basis)
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
486,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
99.9% trace metals basis
Formularz
crystals and lumps
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: dysprosium
zanieczyszczenia
≤1500.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
ciąg SMILES
O.[Dy+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/Dy.3NO3.H2O/c;3*2-1(3)4;/h;;;;1H2/q+3;3*-1;
Klucz InChI
DSEBQRTVZFLVND-UHFFFAOYSA-N
Inne uwagi
Hydration may vary slightly
Piktogramy
Flame over circleExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Dan Liu et al.
Nanoscale, 12(17), 9524-9532 (2020-04-22)
Nanoscaled lanthanide metal-organic frameworks (NLn-MOFs) have emerged as attractive nanomaterials for photofunctional applications. To enhance the inherent properties and endow NLn-MOF materials with desired electrochemical performance for rechargeable Li-O2 batteries, rational design and synthesis of NLn-MOFs with tailored morphologies for
Hassen Touzi et al.
Sensors (Basel, Switzerland), 21(5) (2021-03-07)
Gadolinium is extensively used in pharmaceuticals and is very toxic, so its sensitive detection is mandatory. This work presents the elaboration of a gadolinium chemical sensor based on 2-methylpyridine-substituted cyclam thin films, deposited on gold electrodes, using electrochemical impedance spectroscopy
Produkty
Rare earth elements are vital in everyday life worldwide: catalysts in cars, colors in screens, magnets in electronics. Essential for modern living.
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf