Merck
451134
Sigma-Aldrich
Gadolinium(III) nitrate hexahydrate
99.99% trace metals basis
Synonim(y):
Gadolinium nitrate (Gd(NO)) hexahydrate, Gadolinium trinitrate hexahydrate
Wybierz wielkość
10 G
670,00 zł
50 G
2390,00 zł
670,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 G
670,00 zł
50 G
2390,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
Gd(NO3)3 · 6H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
451.36
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
670,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
99.99% trace metals basis
Formularz
solid
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: gadolinium
zanieczyszczenia
≤150.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
mp
91 °C (lit.)
gęstość
2.332 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
[Gd+3].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/Gd.3NO3.6H2O/c;3*2-1(3)4;;;;;;/h;;;;6*1H2/q+3;3*-1;;;;;;
Klucz InChI
XWFVFZQEDMDSET-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
The product was used as a precursor for the preparation of luminescent lanthanide(Ln) nanoparticles for biosensing and imaging.1 It was used to study the pre-concentration and its removal of Gd (III) from laboratory waste aqueous effluent by using a poly hydroxamate (PHA) chelator.[1]
Piktogramy
Flame over circleExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Poly-hydroxamic acid (PHA) matrix for gadolinium pre-concentration and removal.
Singha M, et al.
J. Radioanal. Nucl. Chem., 302(2), 961-966 (2014)
Produkty
Lanthanide ions in spectral conversion enhance solar cell efficiency via photon conversion.
Rare earth elements are vital in everyday life worldwide: catalysts in cars, colors in screens, magnets in electronics. Essential for modern living.
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?