Kluczowe dokumenty
237957
Yttrium(III) nitrate hexahydrate
99.8% trace metals basis
Synonim(y):
Yttrium hexahydrate trinitrate
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
99.8% trace metals basis
Formularz
crystals and lumps
zanieczyszczenia
≤2500.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
gęstość
2.682 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
O.O.O.O.O.O.[Y+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/3NO3.6H2O.Y/c3*2-1(3)4;;;;;;;/h;;;6*1H2;/q3*-1;;;;;;;+3
Klucz InChI
QBAZWXKSCUESGU-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
- As a precursor to synthesize yttrium oxide nanoparticles by co-precipitation method.
- To prepare electroactive poly(vinylidene fluoride) (PVDF) thin films. The addition of Yttrium(III) nitrate hexahydrate improves dielectric constant and electroactive β phase nucleation in PVDF films.
- As a dopant to prepare cerium oxide hollow sphere hierarchical structures with enhanced photocatalytic activity.
- As a green catalyst for rapid synthesis of supramolecules such as calix[4]resorcinarenes.
Inne uwagi
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)