Kluczowe dokumenty
298123
Samarium(III) nitrate hexahydrate
99.9% trace metals basis
Synonim(y):
Samarium trinitrate, Trinitric acid samarium(III)·6hydrate
Wybierz wielkość
579,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
579,00 zł
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
99.9% trace metals basis
Formularz
powder and chunks
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: samarium
zanieczyszczenia
≤1500.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
ciąg SMILES
[Sm+3].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/3NO3.6H2O.Sm/c3*2-1(3)4;;;;;;;/h;;;6*1H2;/q3*-1;;;;;;;+3
Klucz InChI
HDCOFJGRHQAIPE-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
- synthesis of nitrate precursor solution which can be used as a nanocatalyst in the solid oxide regenerative fuel cells.[1]
- for the formation of coumarin derivative by von Pechmann condensation of phenol with ethyl acetoacetate in the presence of samarium complex as catalyst.[2]
- for the preparation of samarium doped ceria, which can be used in the fabrication of electrolyte for fuel cells.[3]
Inne uwagi
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Rare earth elements are vital in everyday life worldwide: catalysts in cars, colors in screens, magnets in electronics. Essential for modern living.