Przejdź do
209147
Ytterbium(III) nitrate pentahydrate
99.9% trace metals basis
Synonim(y):
Ytterbium trinitrate, Ytterbium(+3) trinitrate pentahydrate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
327,00 zł
50 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1230,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
Yb(NO3)3 · 5H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
449.13
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352302
EC Number:
237-384-6
MDL number:
Assay:
99.9% trace metals basis
Form:
crystals and lumps
327,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
99.9% trace metals basis
form
crystals and lumps
reaction suitability
core: ytterbium, reagent type: catalyst
impurities
≤1500.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
SMILES string
O.O.O.O.O.[Yb+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/3NO3.5H2O.Yb/c3*2-1(3)4;;;;;;/h;;;5*1H2;/q3*-1;;;;;;+3
InChI key
XIOPWXFTXDPBEY-UHFFFAOYSA-N
Application
Ytterbium(III) nitrate pentahydrate can be used as a precursor to synthesize:
  • Er–Mn: Yb3Al5O12 (YbAG) nanocrystals by nonaqueous sol–gel method. Yb3+–Mn2+ dimer sensitization significantly enhances the green upconversion emissions.
  • CaTiO3:Yb3+, Er3+ nanoparticles by coprecipitation method. These nanoparticles are used in the optical monitoring of mineralization and demineralization of bone scaffolds.
It can also be used as a dopant to prepare BiVO4 semiconductor photocatalysts with enhanced upconversion properties.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
217220237957331309
description
99.9% trace metals basis
description
99.999%
description
99.8% trace metals basis
description
99.99% trace metals basis
form
crystals and lumps
form
crystals, granules or chunks
form
crystals and lumps
form
powder and chunks
assay
99.9% trace metals basis
assay
99.999%
assay
99.8% trace metals basis
assay
99.99% trace metals basis
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
impurities
≤1500.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
impurities
≤15.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
impurities
≤2500.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
impurities
≤150.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
reaction suitability
reagent type: catalyst, core: ytterbium
reaction suitability
reagent type: catalyst, core: ytterbium
reaction suitability
core: yttrium
reaction suitability
core: yttrium
Still not finding the right product?
pictograms
Flame over circleExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
5.1B - Oxidizing hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)