Merck
B17905
Sigma-Aldrich
Benzyl bromide
Benzyl bromide
1 of 1 reviewers received a sample product or took part in a promotion
reagent grade, 98%
Synonim(y):
α-Bromotoluene
Wybierz wielkość
25 G
63,90 zł
100 G
203,00 zł
500 G
550,00 zł
63,90 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 G
63,90 zł
100 G
203,00 zł
500 G
550,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5CH2Br
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
171.03
Beilstein:
385801
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
63,90 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
reagent grade
Poziom jakości
gęstość pary
5.8 (vs air)
Próba
98%
Formularz
liquid
zanieczyszczenia
≤0.5% p-bromotoluene
współczynnik refrakcji
n20/D 1.575 (lit.)
bp
198-199 °C (lit.)
mp
−3-−1 °C (lit.)
gęstość
1.438 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
BrCc1ccccc1
InChI
1S/C7H7Br/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2
Klucz InChI
AGEZXYOZHKGVCM-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Benzyl bromide is an aromatic halide that is mainly used as a protecting agent for protecting hydroxy group of alcohols via O-benzylation reaction.[1]
Zastosowanie
Benzyl bromide has been used as an initiator in the synthesis of poly(styrene-b-methylmethacrylate) copolymers by atom transfer radical polymerization.[2] It can undergo Menschutkin reaction with 1, 2-dimethylimidazole to form 3-benzyl-1, 2-dimethylimidazolium bromide.[3]
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
186.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
86 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Vanderlisa Rita Meleti et al.
Acta tropica, 202, 105248-105248 (2019-11-05)
This paper reports the synthesis of (±)-licarin A 1, a dihydrobenzofuran neolignan, resultant of an oxidative coupling reaction of isoeugenol and horseradish peroxidase (HRP) enzyme. Following, three semi-synthetic derivatives from this compound were obtained: benzylated (±)-licarin A 2, methylated (±)-licarin
A novel acid-catalyzed O-benzylating reagent with the smallest unit of imidate structure.
Yamada K
Organic Letters, 14(19), 5026-5029 (2012)
Wing-Yiu Yu et al.
Organic letters, 11(2), 469-472 (2008-12-23)
A Pd-catalyzed cross-coupling reaction of benzyl bromides with alpha-aryldiazoesters is described, and E-alpha,beta-diarylacrylates were obtained in good yields and excellent E-to-Z selectivity (>20:1).
Ke Gao et al.
The Journal of organic chemistry, 72(22), 8611-8613 (2007-10-09)
A multicomponent one-pot reaction of 2-alkynylbenzaldehydes, amines, zinc, and allylic bromide or benzyl bromide using the combination of Mg(ClO4)2/Cu(OTf)2 as catalyst in THF/DCE (1:20) is described, which provides an efficient and practical route for the synthesis of functionalized 1,2-dihydroisoquinolines.
Giuseppe Belletti et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 26(4), 839-844 (2019-10-31)
Viedma ripening is a deracemization process that has been used to deracemize a range of chiral molecules. The method has two major requirements: the compound needs to crystallize as a conglomerate and it needs to be racemizable under the crystallization
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
Reviews
1 of 1 reviewers received a sample product or took part in a promotion
Active Filters
  1. Leiden, the Netherlands
    • Reviews 2
    • Votes 16
    2 out of 5 stars.
    Product needs purification before use
    Product came in fuming and with a very low pH, indicating that there was still HBr present. Had to purify the product over column before I could use it.
    Helpful?
    1. Response from MilliporeSigma:
      Thank you for taking the time to leave a review! We are sorry to hear that your experience did meet expectations. We would like to learn more about your experience to see if there is anything we can do to help correct the issue. When you have a moment, please contact us by visiting https://www.sigmaaldrich.com/support/customer-support and submit a Product Technical Inquiry. We look forward to hearing from you soon!