C11081
Tetrabromomethane
ReagentPlus®, 99%
Synonim(y):
Carbon tetrabromide
About This Item
Polecane produkty
ciśnienie pary
40 mmHg ( 96 °C)
Poziom jakości
linia produktu
ReagentPlus®
Próba
99%
Postać
crystals
tw
190 °C (lit.)
mp
88-90 °C (lit.)
ciąg SMILES
BrC(Br)(Br)Br
InChI
1S/CBr4/c2-1(3,4)5
Klucz InChI
HJUGFYREWKUQJT-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
- As a transfer agent for the copolymerization of methylmethacrylate and p-divinylbenzene to form soluble crosslinked polymers.
- As a catalyst for the aerobic photooxidative synthesis of aromatic esters from benzyl alcohols under metal-free conditions.
- Bromination of adamantane and its derivatives in the presence of iron compounds as catalyst.
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3