Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 719,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
PI3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
411.69
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352302
EC Number:
236-647-2
MDL number:
719,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
99%
form
solid
reaction suitability
reaction type: Halogenations
mp
61 °C (lit.)
density
4.18 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
IP(I)I
InChI
1S/I3P/c1-4(2)3
InChI key
PZHNNJXWQYFUTD-UHFFFAOYSA-N
General description
Phosphorus triiodide (PI3) is a trihalide of phosphorus that can be used as a deactivator and a deoxygenating agent.
Application
PI3 is used in the synthesis of black phosphate crystal, which can be used as a semiconducting material for optoelectronic applications. It is also a source of triiodide that can be utilized as a charge carrier in electrolytes for dye sensitized solar cells.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 99% | description ≥99.9% | description 95% | description 95% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| density 4.18 g/mL at 25 °C (lit.) | density 4.51 g/mL at 25 °C (lit.) | density 3.35 g/mL at 25 °C (lit.) | density - |
| mp 61 °C (lit.) | mp 207 °C (lit.) | mp - | mp 124-127 °C (lit.) |
| assay 99% | assay ≥99.9% | assay 95% | assay 95% |
| reaction suitability reaction type: Halogenations | reaction suitability core: Cesium | reaction suitability reaction type: Halogenations | reaction suitability - |
| form solid | form - | form solid | form solid |
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
supp_hazards
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?