Merck
A41801
Sigma-Aldrich
3-(Trifluoromethyl)aniline
≥99%
Synonim(y):
α,α,α-Trifluoro-m-toluidine, 3-Aminobenzotrifluoride
Wybierz wielkość
5 G
98,70 zł
100 G
202,00 zł
500 G
456,40 zł
98,70 zł
Cena katalogowa141,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
98,70 zł
100 G
202,00 zł
500 G
456,40 zł
About This Item
Wzór liniowy:
CF3C6H4NH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
161.12
Beilstein:
387672
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
98,70 zł
Cena katalogowa141,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
ciśnienie pary
0.3 mmHg ( 20 °C)
Poziom jakości
Próba
≥99%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.480 (lit.)
bp
187 °C (lit.)
mp
5-6 °C (lit.)
gęstość
1.29 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
Nc1cccc(c1)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H6F3N/c8-7(9,10)5-2-1-3-6(11)4-5/h1-4H,11H2
Klucz InChI
VIUDTWATMPPKEL-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
188.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
87 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
E M Lenz et al.
Ecotoxicology and environmental safety, 54(2), 157-168 (2003-01-29)
19F nuclear magnetic resonance (NMR) spectroscopy was used as a specific tool to investigate the metabolism of 3-trifluoromethylaniline (3-TFMA) in the earthworm species Eisenia veneta. Exposure was via a filter-paper contact toxicity test using five exposure levels (1000, 100, 10
N Sundaraganesan et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 67(1), 214-224 (2006-09-02)
In this work, we will report a combined experimental and theoretical study on molecular and vibrational structure of 3-aminobenzotrifluoride. The FT-Raman and Fourier transform infrared spectra of 3-aminobenzotrifluoride (3ABTF) were recorded in the liquid phase. The equilibrium geometry, harmonic vibrational
Hiroaki Imoto et al.
Chemistry, an Asian journal, 10(8), 1698-1702 (2015-06-23)
A mechanochromic luminescent dye based on a simple aminomaleimide skeleton was readily synthesized in a one-pot process. It exhibited an on/off mechanochromic luminescent switching property dependent on external stimuli, unlike a traditional mechanochromic color change. The green emission was turned
Anna Bielenica et al.
European journal of medicinal chemistry, 101, 111-125 (2015-06-30)
A total of 31 of thiourea derivatives was prepared reacting 3-(trifluoromethyl)aniline and commercial aliphatic and aromatic isothiocyanates. The yields varied from 35% to 82%. All compounds were evaluated in vitro for antimicrobial activity. Derivatives 3, 5, 6, 9, 15, 24 and
The many roles for fluorine in medicinal chemistry.
William K Hagmann
Journal of medicinal chemistry, 51(15), 4359-4369 (2008-06-24)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?