Przejdź do
224936
4-(Trifluoromethyl)aniline
99%
Synonim(y):
α,α,α-Trifluoro-p-toluidine, 4-Aminobenzotrifluoride
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
253,00 zł
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
441,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
590,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CF3C6H4NH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
161.12
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
207-236-5
Beilstein/REAXYS Number:
1564853
MDL number:
Assay:
99%
Form:
liquid
253,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
99%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.483 (lit.)
bp
83 °C/12 mmHg (lit.)
density
1.283 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
fluoro
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Nc1ccc(cc1)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H6F3N/c8-7(9,10)5-1-3-6(11)4-2-5/h1-4H,11H2
InChI key
ODGIMMLDVSWADK-UHFFFAOYSA-N
Application
4-(Trifluoromethyl)aniline was used in the synthesis of 4-(trialkylmethyl)anilines. It was also used as a synthetic building block[1].
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
A41607A41801337056
assay
99%
assay
99%
assay
≥99%
assay
98%
refractive index
n20/D 1.483 (lit.)
refractive index
n20/D 1.481 (lit.)
refractive index
n20/D 1.480 (lit.)
refractive index
n20/D 1.463 (lit.)
density
1.283 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.282 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.29 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.32 g/mL at 20 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
bp
83 °C/12 mmHg (lit.)
bp
170-173 °C (lit.), 68 °C/15 mmHg (lit.)
bp
187 °C (lit.)
bp
73-75 °C/10 mmHg (lit.)
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)