Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 312,00 zł |
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 490,00 zł |
Informacje o tej pozycji
312,00 zł
vapor density
8.6 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
40 mmHg ( 14 °C)
assay
≥99.99%
form
liquid
bp
~90 °C (lit.)
mp
−46 °C (lit.)
density
2.60 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES string
BrB(Br)Br
InChI
1S/BBr3/c2-1(3)4
InChI key
ILAHWRKJUDSMFH-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
- Drug intermediate 6-nitro-L-DOPA
- Luminescent polystyrene derivatives with sterically protected carbazolylborane moieties
- High-quality boron-doped graphene via Wurtz-type reductive coupling reaction
- Mercapto-(+)-methamphetamine haptens for synthesis of (+)-methamphetamine conjugate vaccines with improved epitope densities
- Micrometer-sized organic molecule-DNA hybrid structures
- Borane complexes via electrophilic aromatic borylation reactions
- A 5-HT2C receptor agonist
- Biphenyl-derivatives possessing tertiary amino groups as β-secretase(BACE1) inhibitors for the treatment of Alzheimer′s disease
- A highly near-IR region fluorescent p-extended boron aza-dipyrromethene moiety unit
- Tetrahydroisoquinoline derivatives via intramolecular cyclization of methoxy-substituted N-phenethylimides
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥99.99% | description ReagentPlus®, ≥99% | description 95% | description ReagentPlus®, 99.9% |
| assay ≥99.99% | assay ≥99% | assay 95% | assay 99.9% |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| form liquid | form - | form solid | form - |
| mp −46 °C (lit.) | mp −46 °C (lit.) | mp - | mp −46 °C (lit.) |
| density 2.60 g/mL at 20 °C (lit.) | density 2.60 g/mL at 20 °C (lit.) | density 3.35 g/mL at 25 °C (lit.) | density 2.60 g/mL at 20 °C (lit.) |
| bp ~90 °C (lit.) | bp ~90 °C (lit.) | bp - | bp ~90 °C (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Boron tribromide
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Klasa składowania
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?