Merck
249777
Sigma-Aldrich
(Bromomethyl)trimethylsilane
97%
Synonim(y):
(Trimethylsilyl)methyl bromide
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)3SiCH2Br
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
167.12
Beilstein:
1731484
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Postać
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.444 (lit.)
tw
115.5 °C/742 mmHg (lit.)
gęstość
1.17 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
C[Si](C)(C)CBr
InChI
1S/C4H11BrSi/c1-6(2,3)4-5/h4H2,1-3H3
Klucz InChI
ACAUYCZBWABOLI-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
FlameCorrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
60.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
16 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)