Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H15BrO3Si
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
243.17
UNSPSC Code:
12352103
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
257-453-4
Beilstein/REAXYS Number:
4952577
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥97.0%
form
liquid
bp
130 °C/45 mmHg (lit.)
density
1.298 g/mL at 20 °C (lit.)
functional group
silyl, bromo
SMILES string
CO[Si](CCCBr)(OC)OC
InChI
1S/C6H15BrO3Si/c1-8-11(9-2,10-3)6-4-5-7/h4-6H2,1-3H3
InChI key
GLISZRPOUBOZDL-UHFFFAOYSA-N
General description
3-bromopropyl trimethoxysilane is a bromo silane. It is popularly used as a silane coupling agent.
Application
3-bromopropyl trimethoxysilane (BPTS) acted as initiating sites for functionalization magnetite (Fe3O4) nanoparticles.{31} A study reports the role of BPTS in attaching a polyelectrolyte to an inorganic alumina substrate during the fabrication of a polymeric humidity sensor.{32}
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
179.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
82 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?