Merck
233803
Sigma-Aldrich
3-(Trimethylsilyl)-1-propanol
97%
Synonim(y):
1-(Trimethylsilyl)-3-propanol, 3-(Trimethylsilyl)-1-propanol, 3-(Trimethylsilyl)propanol, 3-(Trimethylsilyl)propyl alcohol, 3-Hydroxypropyltrimethylsilane
Wybierz wielkość
5 G
371,00 zł
371,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
371,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)3Si(CH2)3OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
132.28
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
371,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.428 (lit.)
bp
111-112 °C/96 mmHg (lit.)
gęstość
0.832 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
hydroxyl
ciąg SMILES
C[Si](C)(C)CCCO
InChI
1S/C6H16OSi/c1-8(2,3)6-4-5-7/h7H,4-6H2,1-3H3
Klucz InChI
YNUUCDHAZGAVEZ-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
3-(Trimethylsilyl)-1-propanol has been used in:
  • the synthesis of telechelic oligomers via atom transfer radical polymerization (ATRP) of styrene[1]
  • the preparation of the β-seleno-γ-silyl alcohols[2]
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
127.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
53 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Synthesis of Telechelic Oligomers via Atom Transfer Radical Polymerization, 1.
Otazaghine B, et al.
Macromolecular Chemistry and Physics, 205(2), 154-164 (2004)
Silicon-controlled rearrangement versus Krief-Reich reaction in ?-seleno-?-silyl alcohols: a new stereoselective synthesis of terminally-substituted allylsilanes.
Sarkar TK and Ghosh SK.
Tetrahedron Letters, 28(18), 2061-2064 (1987)
Adam Czajka et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 19(35), 23869-23877 (2017-07-21)
Presented here are the results for a novel class of hydrocarbon surfactants, termed trimethylsilyl hedgehogs (TMS-hedgehogs), due to the presence of silicon in the tails. By comparing the surface properties of these hybrid hedgehogs to purely hydrocarbon equivalents, links between