Merck
361747
Sigma-Aldrich
Chlorobis(trimethylsilyl)methane
97%
Synonim(y):
Bis(trimethylsilyl)chloromethane
Wybierz wielkość
5 G
527,00 zł
25 G
1980,00 zł
527,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
527,00 zł
25 G
1980,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
[(CH3)3Si]2CHCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
194.85
Beilstein:
1736681
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
527,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
97%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.449 (lit.)
bp
57-60 °C/15 mmHg (lit.)
gęstość
0.892 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
chloro
ciąg SMILES
C[Si](C)(C)C(Cl)[Si](C)(C)C
InChI
1S/C7H19ClSi2/c1-9(2,3)7(8)10(4,5)6/h7H,1-6H3
Klucz InChI
XNJGZHVYPBNLEB-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Chlorobis(trimetylosililo)metan może być stosowany jako odczynnik do wytwarzania:
  • Monomeru para-bis(trimetylosililo)etylostyrenu (PBTES), który jest stosowany do syntezy odpowiedniego polimeru sieciowego styrenu.[1]
  • Chlorku bis(trimetylosililo)metylo-magnezowego (odczynnik Grignarda), który jest stosowany w syntezie związków bis(trimetylosililo)allilowych w reakcji z bromkiem alkenylu w reakcji sprzęgania Kumady.[2]
  • N-[bis(trimetylosililo)metylo]heterokumuleny.[3]
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
118.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
48 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
David R Williams et al.
Organic letters, 8(20), 4393-4396 (2006-09-22)
Allylation reagents, which possess geminal bis-trimethylsilyl substitution, are readily prepared from E- or Z-alkenyl bromides. The reactivity of 3,3-bis(trimethylsilyl)-2-methyl-1-propene (1) is described and predominantly provides ene reactions with aldehydes to give alcohol 2 in the presence of BF3.OEt2. Alternatively, Sakurai
Synthesis and Reactivity of N-[Bis (trimethylsilyl) methyl] heterocumulenes
Barbaro G, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 60(19), 6032-6039 (1995)
Synthesis of some silyl mono-and polystyrenes with new properties
Assadi, MG and Hosseinzadeh, F
Designed Monomers and Polymers, 13(2), 181-191 (2010)