Merck
241725
Sigma-Aldrich
Triisopropylsilyl chloride
97%
Synonim(y):
Chlorotriisopropylsilane, TIPSCl, Triisopropylchlorosilane, Triisopropylsilyl chloride
Wybierz wielkość
10 G
563,00 zł
50 G
1600,00 zł
250 G
4340,00 zł
563,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 G
563,00 zł
50 G
1600,00 zł
250 G
4340,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
[(CH3)2CH]3SiCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
192.80
Beilstein:
1737446
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
563,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
ciśnienie pary
1.16 mmHg ( 20 °C)
Próba
97%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.452 (lit.)
bp
198 °C/739 mmHg (lit.)
gęstość
0.901 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(C)[Si](Cl)(C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C9H21ClSi/c1-7(2)11(10,8(3)4)9(5)6/h7-9H,1-6H3
Klucz InChI
KQIADDMXRMTWHZ-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Use of TIPS substituted alkynes in a preparation of silyl vinyl ketenes from chromium carbene complexes.[1]
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
147.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
64 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
William H Moser et al.
The Journal of organic chemistry, 71(17), 6542-6546 (2006-08-12)
Stable silyl vinylketenes were prepared via the thermal reaction of Fischer carbene complexes with triisopropylsilyl- or tert-butyldimethylsilyl-substituted alkynes. The ability of these silyl vinylketenes to participate with carbenoid reagents in [4 + 1] annulation reactions was investigated. The best results
Greene, T.W. Wuts, P.G.M.
Protective Groups in Organic Synthesis (1991)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf