Merck
I10201
Sigma-Aldrich
4-Iodophenol
99%
Synonim(y):
1-Iodo-4-hydroxybenzene, 4-Hydroxyiodobenzene, 4-Hydroxyphenyl iodide, p-Hydroxyiodobenzene, p-Iodophenol
Wybierz wielkość
10 G
219,00 zł
25 G
508,00 zł
219,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 G
219,00 zł
25 G
508,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
IC6H4OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
220.01
Beilstein:
1904544
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
219,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
99%
bp
138 °C/5 mmHg (lit.)
mp
92-94 °C (lit.)
ciąg SMILES
Oc1ccc(I)cc1
InChI
1S/C6H5IO/c7-5-1-3-6(8)4-2-5/h1-4,8H
Klucz InChI
VSMDINRNYYEDRN-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
4-Iodophenol can be used as a building block for the synthesis of:
  • Hydroxybiaryls by reacting with aryl boronic acids via Pd-catalyzed Suzuki-Miyaura coupling reaction.[1][2]
  • Aryl substituted olefins by reacting with acrylates via Pd-catalyzed Heck reaction.[3]
  • Iodinated-4-aryloxymethylcoumarins [4]
  • Hydroxylated stilbenoids [5] and psammaplysenes A and B.[6]
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Total synthesis of psammaplysenes A and B, naturally occurring inhibitors of FOXO1a nuclear export
Georgiades SN and Clardy J
Organic Letters, 7(19), 4091-4094 (2005)
Pd/C as a reusable catalyst for the coupling reaction of halophenols and arylboronic acids in aqueous media
Sakurai H, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 67(8), 2721-2722 (2002)
Carbon- carbon coupling reactions catalyzed by heterogeneous palladium catalysts
Yin L and Liebscher J
Chemical Reviews, 107(1), 133-173 (2007)
Synthesis, structure-activity relationship of iodinated-4-aryloxymethyl-coumarins as potential anti-cancer and anti-mycobacterial agents
Basanagouda, M, et al.
European Journal of Medicinal Chemistry, 74(1), 225-233 (2014)
Jefferson D Revell et al.
Organic letters, 4(18), 3071-3073 (2002-08-31)
[reaction: see text] Room-temperature ionic liquids promote various transition metal-catalyzed reactions in the solution phase. Here, for the first time, we show that these effects are translatable to solid-phase reactions. The Suzuki-Miyaura cross-coupling of 4-iodophenol immobilized on polystyrene-Wang resin with
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf