140775
Tetrabutylammonium iodide
reagent grade, 98%
Synonim(y):
TBAI
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
reagent grade
Próba
98%
Postać
solid
mp
141-143 °C (lit.)
ciąg SMILES
[I-].CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C16H36N.HI/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;/h5-16H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
Klucz InChI
DPKBAXPHAYBPRL-UHFFFAOYSA-M
Powiązane kategorie
Zastosowanie
- Synthesis of O-benzyl-N-Boc-L-tyrosine benzyl ester from N-Boc-L-tyrosine.
- Conversion of 8-fluoro-1-aminonaphthalene into 1-(8-fluoro-naphthalen-1-yl)piperazine hydrochloride.
- Synthesis of 1-(2,4-dichlorophenyl)-5-(4-(4-iodobut-1-ynyl)phenyl)-4-methyl-N-(piperidin-1-yl)-1H-pyrazole-3-carboxamide from 4-(4-(1-(2,4-dichlorophenyl)-4-methyl-3-(piperidin-1-ylcarbamoyl)-1H-pyrazol-5-yl)phenyl)but-3-yn-1-yl methanesulfonate.
Other reactions where TBAI can be used as a catalyst:
- TBAI-tert-butyl hydroperoxide system can catalyze the conversion of α-methyl styrene derivatives into allylic sulfones by reacting with sulfonylhydrazides under metal-free conditions.
- Palladium(0)-catalyzed cross-coupling between benzylic zinc bromides and aryl or alkenyl triflates.
- Three-component coupling of amines, carbon dioxide, and halides to form carbamates in the presence of cesium carbonate.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2