Merck
195529
Sigma-Aldrich
Iodotrimethylsilane
Iodotrimethylsilane
97%
Synonim(y):
TMIS, Trimethyliodosilane
Wybierz wielkość
5 G
186,00 zł
25 G
534,00 zł
100 G
2090,00 zł
186,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
186,00 zł
25 G
534,00 zł
100 G
2090,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)3SiI
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
200.09
Beilstein:
1731136
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
186,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
liquid
zawiera
copper as stabilizer
współczynnik refrakcji
n20/D 1.471 (lit.)
bp
106 °C (lit.)
gęstość
1.406 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
C[Si](C)(C)I
InChI
1S/C3H9ISi/c1-5(2,3)4/h1-3H3
Klucz InChI
CSRZQMIRAZTJOY-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Iodotrimethylsilane is a multipurpose reagent used in various organic reactions. It is used for the dealkylation of few compounds like lactones, ethers, acetals, and carbamates and trimethylsilylating agent for the synthesis of silyl imino esters, alkyl and alkenyl silanes, etc. It also acts as a Lewis acid catalyst and as a reducing agent in many organic reactions.[1][1]
[1]Iodotrimethylsilane is a hard-soft reagent that reacts readily with organic compounds containing oxygen (a hard base) forming a strong siliconoxygen bond.[2]
Zastosowanie
Efficient reagent for cleaving ethers, esters, carbamates, ketals, and lactones.[3]
For the introduction of the TMS group, e.g., TMS enol ethers.[4] Key reagent for the selective deprotection of an N-Cbz group in the presence of a trimethyltin moiety.[5]
Reagent was recently reported to convert allyl- and benzylphosphotriesters to the corresponding iodides.[6]
Piktogramy
FlameCorrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
-23.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-31 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Iodotrimethylsilane?a versatile synthetic reagent
Olah GA, et al.
Tetrahedron, 38, 2225-2277 (1982)
Tetrahedron Letters, 35, 5445-5445 (1994)
Go Hirai et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 14(10), 2647-2651 (2004-04-28)
Zoanthamines are a family of marine alkaloids that have complex heptacyclic structures and are reported to be interleukin-6 modulators. While the structure of zoanthamines, especially the ABC-ring portion, is similar to that of steroids, the CDEFG-ring portion, composed of aminoacetal
Erick J Rendón-Ramirez et al.
Viral immunology, 28(5), 248-254 (2015-04-30)
There is a strong interest in finding adequate biomarkers to aid in the diagnosis and prognosis of influenza A (H1N1)pdm09 virus infection. In this study, serum levels of inflammatory cytokines and laboratory markers were evaluated to assess their usefulness as
Iodotrimethylsilane
e-EROS Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis (2005)
Questions
1–4 of 4 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  4. What is known of the mechanism of reactions involving product 195529, Iodotrimethylsilane?
    1 answer
    1. The mechanism for cleavage of esters is described in PNAS, 75(1), 4-6 (1978).The authors go on to explain that the data do not support a previously published mechanism via a carbenium iodide.The paper also discusses the cleavage of ethers using iodotrimethylsilane. It appears that this is not as efficient as cleavage of esters, and a couple of mechanisms (pages 5 and 6) are proposed.Olah also described the cleavage of the phosphate esters in peptides that contain phosphate esters, using iodotrimethylsilane (Tetrahedron, 38, 2225 (1982)). The amide linkages in the peptide backbone are not cleaved.
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. Ontario
    • Review 1
    • Votes 0
    1 out of 5 stars.
    wrong structure
    The structure of the mentioned title and CAS No. do not match.