Merck
242861
Sigma-Aldrich
Chloroiodomethane
97%
Synonim(y):
Chloromethyl iodide, Iodochloromethane
Wybierz wielkość
5 G
121,00 zł
25 G
398,00 zł
121,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
121,00 zł
25 G
398,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
ClCH2I
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
176.38
Beilstein:
1730802
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
121,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
liquid
zawiera
copper as stabilizer
współczynnik refrakcji
n20/D 1.582 (lit.)
bp
108-109 °C (lit.)
gęstość
2.422 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
chloro
iodo
ciąg SMILES
ClCI
InChI
1S/CH2ClI/c2-1-3/h1H2
Klucz InChI
PJGJQVRXEUVAFT-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
The photolysis of chloroiodomethane in cryogenic matrices along with recombination of the nascent radical pair was studied[1].
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Andrew J Sumner et al.
Environmental science & technology, 53(14), 8216-8226 (2019-07-06)
A number of flowback samples derived from horizontally drilled hydraulic fracturing (HDHF) operations reveal consistent detections of halogenated organic species , yet the source of these compounds remains uncertain. Studies simulating subsurface conditions have found that oxidative "breakers" can halogenate certain
Thomas J Preston et al.
The Journal of chemical physics, 135(11), 114503-114503 (2011-09-29)
Photolysis of chloroiodomethane (CH(2)ClI) in cryogenic matrices followed by recombination of the nascent radical pair produces an isomer (CH(2)Cl-I) that features a halogen-halogen (Cl-I) bond. Using ultrafast laser pulses, it is possible to follow the formation of this isomer by