Merck
533874
Sigma-Aldrich
Bromoiodomethane
97%
Wybierz wielkość
25 G
1500,00 zł
1500,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 G
1500,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
BrCH2I
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
220.84
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
1500,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
97%
zawiera
copper as stabilizer
współczynnik refrakcji
n20/D 1.6382 (lit.)
bp
138-141 °C (lit.)
gęstość
2.93 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
bromo
iodo
ciąg SMILES
BrCI
InChI
1S/CH2BrI/c2-1-3/h1H2
Klucz InChI
TUDWMIUPYRKEFN-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Reactant for:
  • Carbene insertion reactions
  • Ultrafast photodissociation
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Nicholas J Lodge et al.
Nuclear medicine and biology, 41(6), 524-535 (2014-05-06)
A radioligand for measuring the density of corticotropin-releasing factor subtype-1 receptors (CRF1 receptors) in living animal and human brain with positron emission tomography (PET) would be a useful tool for neuropsychiatric investigations and the development of drugs intended to interact