Przejdź do
186201
Methyllithium lithium bromide complex solution
1.5 M in diethyl ether
Synonim(y):
MeLi·LiBr, Methyllithium complex with lithium bromide, Methyllithium lithium bromide complex (1:1)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
453,00 zł
4 x 25 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
592,00 zł
800 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2680,00 zł
2010,00 zł
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2890,00 zł
2167,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3Li · LiBr
Masa cząsteczkowa:
108.82
UNSPSC Code:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Beilstein/REAXYS Number:
3587162
MDL number:
Concentration:
1.5 M in diethyl ether
Form:
liquid
453,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
liquid
Quality Segment
concentration
1.5 M in diethyl ether
density
0.852 g/mL at 25 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Li+].[Br-].[Li]C
InChI
1S/CH3.BrH.2Li/h1H3;1H;;/q;;;+1/p-1
InChI key
XLIKYFMMLMHLKL-UHFFFAOYSA-M
Application
Methyllithium lithium bromide complex solution (MeLi.LiBr) can be used as a methylating agent for the α-methylation of alkoxyaryl ketones.
Packaging
The 25 mL Sure/Seal bottle is recommended as a single-use bottle. Repeated punctures will likely result in decreased performance of product.
Legal Information
Sure/Seal is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
514330186171197343
description
1.5 M in diethyl ether
description
3.1 M in diethoxymethane
description
1.6 M in hexanes
description
1.6 M in diethyl ether
concentration
1.5 M in diethyl ether
concentration
3.1 M in diethoxymethane
concentration
1.6 M in hexanes
concentration
1.6 M in diethyl ether
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
density
0.852 g/mL at 25 °C
density
0.846 g/mL at 25 °C
density
0.68 g/mL at 25 °C
density
0.732 g/mL at 25 °C
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
supp_hazards
wgk
WGK 3
flash_point_f
-18.4 °F - closed cup
flash_point_c
-28 °C - closed cup
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2 - Pyr. Liq. 1 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Klasa składowania
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?