232750
1-Bromo-2-chloroethane
98%
Synonim(y):
Ethylene bromochloride, Ethylene chlorobromide
About This Item
Polecane produkty
Próba
98%
Postać
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.488 (lit.)
tw
106-107 °C (lit.)
mp
−18-−14 °C (lit.)
rozpuszczalność
water: soluble
gęstość
1.723 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
ClCCBr
InChI
1S/C2H4BrCl/c3-1-2-4/h1-2H2
Klucz InChI
IBYHHJPAARCAIE-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Carc. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3