Przejdź do
M34006
3-Methylcatechol
98%
Synonim(y):
1,2-Dihydroxy-3-methylbenzene, 2,3-Dihydroxytoluene, 2,3-Toluenediol, 2-Hydroxy-3-methylphenol, 2-Hydroxy-6-methylphenol, 3-Methyl-1,2-benzenediol, 3-Methyl-1,2-dihydroxybenzene, 3-Methylpyrocatechol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
609,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3C6H3-1,2-(OH)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
124.14
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
207-672-6
MDL number:
Assay:
98%
609,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
98%
bp
241 °C (lit.)
mp
65-68 °C (lit.)
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cc1cccc(O)c1O
InChI
1S/C7H8O2/c1-5-3-2-4-6(8)7(5)9/h2-4,8-9H,1H3
InChI key
PGSWEKYNAOWQDF-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
M13203
description
98%
description
99%
assay
98%
assay
99%
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
bp
241 °C (lit.)
bp
146-147 °C/15 mmHg (lit.)
mp
65-68 °C (lit.)
mp
38-43 °C (lit.)
shipped in
wet ice
shipped in
-
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)