Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 893,00 zł |
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3360,00 zł |
Informacje o tej pozycji
893,00 zł
Nazwa produktu
Di-tert-butylphosphate potassium salt,
form
powder
Quality Segment
reaction suitability
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction, reaction type: Heck Reaction, reaction type: Hiyama Coupling, reaction type: Negishi Coupling, reaction type: Sonogashira Coupling, reaction type: Stille Coupling, reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling, reagent type: ligand
mp
247-252 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[K+].CC(C)(C)OP([O-])(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C8H19O4P.K/c1-7(2,3)11-13(9,10)12-8(4,5)6;/h1-6H3,(H,9,10);/q;+1/p-1
InChI key
ZSWXMOQFFWMZQH-UHFFFAOYSA-M
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description - | description 98% | description ReagentPlus®, 99% | description ≥97% |
| reaction suitability reaction type: Negishi Coupling, reaction type: Heck Reaction, reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction, reaction type: Hiyama Coupling, reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling, reaction type: Sonogashira Coupling, reagent type: ligand, reaction type: Stille Coupling | reaction suitability - | reaction suitability reagent type: protection reagent, reactivity: amine reactive | reaction suitability - |
| form powder | form solid | form solid or liquid | form liquid |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| mp 247-252 °C | mp 33-37 °C (lit.) | mp 23 °C (lit.) | mp - |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?