Merck
177814
Sigma-Aldrich
1,1,1-Trifluoro-2-iodoethane
99%
Synonim(y):
2,2,2-Trifluoroethyl iodide, 2-Iodo-1,1,1-trifluoroethane
About This Item
Wzór liniowy:
CF3CH2I
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
209.94
Beilstein:
1733201
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
ciśnienie pary
3.96 psi ( 20 °C)
Próba
99%
Postać
liquid
zawiera
copper as stabilizer
współczynnik refrakcji
n20/D 1.401 (lit.)
tw
54.8 °C (lit.)
gęstość
2.13 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
FC(F)(F)CI
InChI
1S/C2H2F3I/c3-2(4,5)1-6/h1H2
Klucz InChI
RKOUFQLNMRAACI-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
M P Bouche et al.
Clinical chemistry, 47(2), 281-291 (2001-02-13)
During low-flow or closed-circuit anesthesia with the fluorinated inhalation anesthetic sevoflurane, compound A, an olefinic degradation product with known nephrotoxicity in rats, is generated on contact with alkaline CO(2) adsorbents. To evaluate compound A formation and thus potential sevoflurane toxicity
Apeng Liang et al.
Chemical communications (Cambridge, England), 48(66), 8273-8275 (2012-07-13)
The cross-coupling reactions of 1,1,1-trifluoro-2-iodoethane with aryl and heteroaryl boronic acid esters have been successfully achieved. The new protocol allows for a convenient introduction of trifluoroethyl groups into a variety of aryl and heteroaryl moieties under mild conditions.
Roberto Morales-Cerrada et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 25(1), 296-308 (2018-09-20)
Thermal decarbonylation of the acyl compounds [Mn(CO)5 (CORF )] (RF =CF3 , CHF2 , CH2 CF3 , CF2 CH3 ) yielded the corresponding alkyl derivatives [Mn(CO)5 (RF )], some of which have not been previously reported. The compounds were fully