Merck
203548
Sigma-Aldrich
Lanthanum(III) nitrate hexahydrate
99.999% trace metals basis
Synonim(y):
Nitric acid, lanthanum (III) salt, hexahydrate
Wybierz wielkość
25 G
594,00 zł
100 G
1390,00 zł
500 G
5160,00 zł
594,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 G
594,00 zł
100 G
1390,00 zł
500 G
5160,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
La(NO3)3 · 6H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
433.01
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba:
99.999% trace metals basis
Formularz:
solid
594,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
99.999% trace metals basis
Formularz
solid
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: lanthanum
zanieczyszczenia
≤15.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
mp
65-68 °C
ciąg SMILES
[La+3].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/La.3NO3.6H2O/c;3*2-1(3)4;;;;;;/h;;;;6*1H2/q+3;3*-1;;;;;;
Klucz InChI
GJKFIJKSBFYMQK-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Lanthanum(III) nitrate hexahydrate is a transition metal catalyst widely used in many organic transformations such as chemoselective deprotection of acetonides, acetylation of alcohols, phenols, and amines with acetic anhydride, and synthesis of α-amino nitriles. It can also be used as a precursor in the preparation of lanthanum-based nanoparticles.
Zastosowanie
Lanthanum(III) nitrate hexahydrate can be used as a catalyst in the synthesis of:
  • α-aminonitriles by a one-pot three-component coupling of the carbonyl compound, amine, and TMSCN.
  • Acetals and geminal diacetates (acylals)from aldehydes.
  • Bis(indolyl) methanes under solvent‐free conditions.
It can also be used as a starting material for the electrochemical synthesis of LaMnO3 thin films and solvothermal synthesis of doped lanthanide oxysulfide (La2O2S).
Cechy i korzyści
  • Thermal stability
  • Low toxicity
  • Mild reaction condition
  • Chemoselectivity
  • Low cost
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 2
Kod klasy składowania
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
J Tyler Mefford et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 21(6), 3327-3338 (2019-01-29)
Perovskite oxides are active room-temperature bifunctional oxygen electrocatalysts in alkaline media, capable of performing the oxygen reduction reaction (ORR) and oxygen evolution reaction (OER) with lower combined overpotentials relative to their precious metal counterparts. However, their semiconducting nature necessitates the
Wen-Feng Zhao et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 41(33), 10091-10096 (2012-08-02)
The reaction between polyoxometalate (POM) [TBA](12)[WZn{Zn(H(2)O)}(2)(ZnW(9)O(34))(2)] (TBA = tetrabutyl ammonium) and lanthanide (Ln) nitrate (Ln = La, Eu and Tb) in a mixed solvent of CH(3)CN and DMF yielded three noncentrosymmetric diamondoid Ln-POM solid materials, {[Ln(2)(DMF)(8)(H(2)O)(6)][ZnW(12)O(40)]}·4DMF (Ln-POM; Ln = La
Emanuela Mazzon et al.
Shock (Augusta, Ga.), 25(5), 515-521 (2006-05-09)
Small intestine permeability is frequently altered in inflammatory bowel diseases and may be caused by the translocation of intestinal toxins through leaky small intestine tight junctions (TJs) and adherence. Thus, the aim of the present study was to examine the
L P Lopatina et al.
Biofizika, 50(6), 1120-1124 (2005-12-20)
The influence of lanthanoids on exocytosis was investigated. It was shown that gadolinium increases the spontaneous release of the glutamate nonmetabolizing analogue [3H]D-aspartate. It was established using the fluorescent dye acridine orange that gadolinium and lanthanum induce exocytosis. The effect
H G Nóblega et al.
Comparative biochemistry and physiology. Part A, Molecular & integrative physiology, 144(1), 119-124 (2006-04-11)
The aim of this study was to investigate the ultrastructure of the interface zone between the nervous tissue and the connective vascular sheath that surround the central ganglia of the terrestrial snail of Megalobulimus abbreviatus and test its permeability using
Produkty
Lanthanide ions in spectral conversion enhance solar cell efficiency via photon conversion.
The prevailing strategies for heat and electric-power production that rely on fossil and fission fuels are having a negative impact on the environment and on our living conditions.
Rare earth elements are vital in everyday life worldwide: catalysts in cars, colors in screens, magnets in electronics. Essential for modern living.
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?