Merck
325996
Sigma-Aldrich
Thulium(III) nitrate pentahydrate
powder or crystals, 99.9%
Synonim(y):
Thulium trinitrate pentahydrate
Wybierz wielkość
1 G
322,00 zł
5 G
909,00 zł
322,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
322,00 zł
5 G
909,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
Tm(NO3)3 · 5H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
445.03
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12161600
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
322,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
99.9%
Formularz
powder or crystals
przydatność reakcji
core: thulium
reagent type: catalyst
ciąg SMILES
O.O.O.O.O.[Tm+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/3NO3.5H2O.Tm/c3*2-1(3)4;;;;;;/h;;;5*1H2;/q3*-1;;;;;;+3
Klucz InChI
PEYIBPJKEYRLDB-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Thulium(III) nitrate pentahydrate has been used in the synthesis of thulium oxide (Tm2O3) nanorods for modified electrode in enzyme-based biosensor analysis.[1]
It can also be used to synthesize hydrophilic, microporous lanthanide-organic frameworks.[2]
Piktogramy
Flame over circle
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Ox. Sol. 2
Kod klasy składowania
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
A dual enzyme functionalized nanostructured thulium oxide based interface for biomedical application.
Singh J, et al.
Nanoscale, 6(2), 1195-1208 (2014)
Albenc Nexha et al.
Nanomaterials (Basel, Switzerland), 11(2) (2021-03-07)
The incorporation of oleic acid and oleylamine, acting as organic surfactant coatings for a novel solvothermal synthesis procedure, resulted in the formation of monoclinic KLu(WO4)2 nanocrystals. The formation of this crystalline phase was confirmed structurally from X-ray powder diffraction patterns
Hydrophilic microporous lanthanide-organic frameworks based on 4, 4?-biphenyldiacetate: Synthesis, crystal structures and sorption properties.
Makhloufi G, et al.
Polyhedron, 127, 59-67 (2017)
Manoj Kumar et al.
Cancer biotherapy & radiopharmaceuticals, 34(1), 24-32 (2018-10-03)
This article describes the preparation of a 170Tm source by chemical deposition technique, its encapsulation in a titanium holder, and preliminary quality evaluation for potential utility as a brachytherapy source. The procedure consisted of electrodeposition of Ni on a Cu
Produkty
Lanthanide ions in spectral conversion enhance solar cell efficiency via photon conversion.