Kluczowe dokumenty
115959
Benzoyl cyanide
98%
Synonim(y):
Phenylglyoxylonitrile
About This Item
Polecane produkty
Próba
98%
Formularz
solid
bp
206 °C (lit.)
mp
28-31 °C (lit.)
gęstość
1.106 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ketone
nitrile
phenyl
ciąg SMILES
O=C(C#N)c1ccccc1
InChI
1S/C8H5NO/c9-6-8(10)7-4-2-1-3-5-7/h1-5H
Klucz InChI
GJQBHOAJJGIPRH-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Oral
Kod klasy składowania
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
183.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
84 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?