Kluczowe dokumenty
913839
2-Methylnicotinic acid imidazolide
Synonim(y):
(1H-imidazol-1-ylo)(2-metylopirydyn-3-ylo)metanon, 3-(1H-imidazolo-1-karbonylo)-2-metylopirydyna, 1H-Imidazol-1-ylo(2-metylo-3-pirydynylo)metanon, NAI, Sonda RNA SHAPE, Sonda struktury RNA, mNAI
About This Item
Polecane produkty
Formularz
powder
Poziom jakości
mp
68-72 °C
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[n]2(cncc2)C(=O)c1c(nccc1)C
InChI
1S/C10H9N3O/c1-8-9(3-2-4-12-8)10(14)13-6-5-11-7-13/h2-7H,1H3
Klucz InChI
OWQPEDNXDCVXJO-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Inne uwagi
Guidelines for SHAPE Reagent Choice and Detection Strategy for RNA Structure Probing Studies
SnapShot: RNA Structure Probing Technologies
Structural Analysis using SHALiPE to Reveal RNA G-Quadruplex Formation in Human Precursor MicroRNA
Determination of in vivo RNA structure in low-abundance transcripts
produkt powiązany
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)