Merck
908401
Sigma-Aldrich
1-Methyl-7-nitroisatoic anhydride
Synonim(y):
1M7, 1-Methyl-7-nitro-2H-3,1-benzoxazine-2,4(1H)-dione, 1-methyl-7-nitro-2H-3,1-Benzoxazine-2,4(1H)-dione, Odczynnik dla RNA SHAPE-MaP, Sonda RNA SHAPE
Wybierz wielkość
250 MG
1220,00 zł
1 G
3000,00 zł
1220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
250 MG
1220,00 zł
1 G
3000,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H6N2O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
222.15
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352119
NACRES:
NA.22
1220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
powder
mp
204.5 °C
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[N+](=O)([O-])c1cc2[n]([c]([o][c](c2cc1)=O)=O)C
InChI
1S/C9H6N2O5/c1-10-7-4-5(11(14)15)2-3-6(7)8(12)16-9(10)13/h2-4H,1H3
Klucz InChI
MULNCJWAVSDEKJ-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Bezwodnik 1-metylo-7-nitroizatoinowy (1M7) jest stosowany jako odczynnik SHAPE-MaP in vivo do analizy struktury RNA w żywych komórkach z rozdzielczością pojedynczego nukleotydu. SHAPE - lub selektywna acylacja 2′-hydroksylowa analizowana przez wydłużenie startera - wykorzystuje małe, elektrofilowe sondy chemiczne, takie jak 1M7, do reakcji z grupą 2′-hydroksylową i zapewnia wgląd w strukturę RNA. W połączeniu z profilowaniem mutacji (MaP), możliwe są ilościowe pomiary nukleotydów dla całych transciptomów. Razem, metody te pogłębiają zrozumienie interakcji i regionów RNA, które mogą być wykorzystane do projektowania małocząsteczkowych leków ukierunkowanych na RNA.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Kady-Ann Steen et al.
Nature protocols, 6(11), 1683-1694 (2011-10-08)
RNA SHAPE chemistry yields quantitative, single-nucleotide resolution structural information based on the reaction of the 2'-hydroxyl group of conformationally flexible nucleotides with electrophilic SHAPE reagents. However, SHAPE technology has been limited by the requirement that sites of RNA modification be
Paul D Carlson et al.
Cell, 175(2), 600-600 (2018-10-06)
Chemical probing coupled to high-throughput sequencing offers a flexible approach to uncover many aspects of RNA structure relevant to its cellular function. With a wide variety of chemical probes available that each report on different features of RNA molecules, a
S Ursuegui et al.
Organic & biomolecular chemistry, 13(12), 3625-3632 (2015-02-12)
Isatoic anhydride derivatives, including a biotin and a disulfide linker were specifically designed for nucleic acid separation. 2'-OH selective RNA acylation, capture of biotinylated RNA adducts by streptavidin-coated magnetic beads and disulfide chemical cleavage led to isolation of highly enriched
Katherine E Deigan et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 106(1), 97-102 (2008-12-26)
Almost all RNAs can fold to form extensive base-paired secondary structures. Many of these structures then modulate numerous fundamental elements of gene expression. Deducing these structure-function relationships requires that it be possible to predict RNA secondary structures accurately. However, RNA
Scott P Hennelly et al.
Nucleic acids research, 39(6), 2416-2431 (2010-11-26)
Riboswitches are non-coding RNAs that control gene expression by sensing small molecules through changes in secondary structure. While secondary structure and ligand interactions are thought to control switching, the exact mechanism of control is unknown. Using a novel two-piece assay