Imidazolid kwasu 2-(azydometylo)nikotynowego (NAI-N3) jest sondą RNA icSHAPE do profilowania struktury RNA w genomie na żywo. icSHAPE - lub in vivo click selective 2′-hydroxyl acylation and profiling experiment - wykorzystuje NAI-N3 w metodzie chemoaffinity do sondowania struktury RNA. NAI-N3 jest azydową wersją przepuszczalnego dla komórek odczynnika SHAPE, imidazolidu kwasu 2-metylonikotynowego (NAI), który umożliwia znakowanie RNA zmodyfikowanego NAI-N3 cząsteczką biotyny w celu późniejszego wychwycenia przez streptawidynę. Takie strategie nie tylko pogłębiają zrozumienie struktury RNA w żywych komórkach, ale także zapewniają narzędzie do identyfikacji regionów, które mogą być podatne na celowanie terapeutyczne. Niedawno wykazano, że grupa azydometylonikotynylowa (AMN) NAI-N3 blokuje działanie systemów gRNA i CRISPR, które można reaktywować poprzez usunięcie grup AMN za pomocą redukcji Staudingera (fosfina DPBM), ogólnie zapewniając środki do kontrolowania rozszczepiania kwasów nukleinowych i edycji genów w żywych komórkach.
Prokaryotes use repetitive genomic elements termed CRISPR (clustered regularly interspaced short palindromic repeats) to destroy invading genetic molecules. Although CRISPR systems have been widely used in DNA and RNA technology, certain adverse effects do occur. For example, constitutively active CRISPR
Questions
Reviews
★★★★★ No rating value