Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 262,00 zł |
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 294,00 zł |
500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 852,00 zł |
1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1190,00 zł |
2 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2040,00 zł |
5 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 4710,00 zł |
Informacje o tej pozycji
262,00 zł
form
powder (moist, paste-like)
Quality Segment
reaction suitability
reagent type: reductant
greener alternative product characteristics
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Sustainability features
concentration
60 % dispersion in mineral oil
mp
800 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
[Na]
InChI
1S/Na.H
InChI key
MPMYQQHEHYDOCL-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
- preparation of a plasticizer for the formation of a solid polymer electrolyte (SPE) for optoelectronic application
- synthesis of heteroaryl thioethers, the common constituents in therapeutic compounds
- preparation of sodium aluminum hydride (NaAlH4), which can be used as a hydrogen storage material(3)
- a base and a reducing agent for the deprotonation of alcohols, phenols, amides, ketones, and different functional groups(4)
- for potential usage in thermal energy storage(5)
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 60 % dispersion in mineral oil | description dry, 90% | description - | description pellets, semiconductor grade, 99.99% trace metals basis |
| reaction suitability reagent type: reductant | reaction suitability reagent type: reductant | reaction suitability core: aluminum | reaction suitability - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| mp 800 °C (dec.) (lit.) | mp 800 °C (dec.) (lit.) | mp - | mp 318 °C (lit.) |
| form powder (moist, paste-like) | form powder | form powder | form pellets |
| greener alternative product characteristics Design for Energy Efficiency | greener alternative product characteristics Design for Energy Efficiency | greener alternative product characteristics Design for Energy Efficiency | greener alternative product characteristics - |
| sustainability Greener Alternative Product | sustainability Greener Alternative Product | sustainability Greener Alternative Product | sustainability - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sodium hydride
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Klasa składowania
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A - Water-react. 1
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
7646-69-7
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
1 answer-
Helpful?
-
-
How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
1 answer-
Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
Helpful?
-
-
please share the CAS No, of the mineral oil incorporated in the product.
1 answer-
The Chemical Abstracts Service (CAS) Registry number for the mineral oil is [8042-47-5]. The CAS number for the sodium hydride is [7646-69-7].
Helpful?
-
-
What is the Department of Transportation shipping information for this product?
1 answer-
Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
Helpful?
-
-
When does Product 452912, Sodium hydride in Mineral Oil, decompose?
1 answer-
According to literature, this product starts to decompose with the evolution of hydrogen at about 255 deg C and completely decomposes at 800 deg C ( Condensed Chemical Dictionary, Twelfth Edition ).
Helpful?
-
-
What is the particle size of Product 452912, Sodium hydride in Mineral Oil?
1 answer-
Particle size is not one of our specifications so we have not tested for it and neither has the vendor. According to literature though, the particle size could range from 5 - 50 um (Condensed Chemical Dictionary, Twelfth Edition).
Helpful?
-
-
What is Product 452912, Sodium hydride in Mineral Oil, soluble in?
1 answer-
According to the chemicals encyclopedia published by the Royal Society of Chemistry:13th Edition this product will react explosively with water and violently with lower alcohols. It is soluble in molten sodium hydroxide and can spontaneously ignite with moist air.
Helpful?
-
-
What is the packaging configuration for Product 452912, Sodium hydride in Mineral Oil?
1 answer-
The 5 gram unit is packaged in an amber glass bottle. The 100 gram and 500 gram quantities are packaged in a paint can. The product is in a bag in the can and the can be opened by removing the plastic seal from the top of the can. An 18 L steel drum is used for packaging the 2 kg and 5 kg size.
Helpful?
-
-
How do you dispose of Product 452912, Sodium hydride in Mineral Oil?
1 answer-
In accordance with our MSDS, we recommend you contact a licensed waste disposal company to dispose of this material. If you have small quantities to dispose of, the Hazardous Laboratory Chemicals Disposal Guide : 2nd Edition, recommends you wear eye protection, laboratory coat, and nitrile gloves. In the fume hood , mix the hydride with a 1:1:1 mixture by weight of sodium carbonate or calcium carbonate, clay cat litter (bentonite), and sand. Slowly and cautiously add butanol ( about 38 mL/g of hydride) until the reaction ceases. Then add water very carefully until all of the hydride is destroyed. Let stand until solids settle. Decant liquid into the drain. The solid residue may be discarded with normal refuse.